Learn More
Brady™ Vinyl Printer Labels
Codice prodotto. 11741815
Click to view available options
Colore:
Bianco
Bianco/trasparente
Giallo/trasparente
Rosso/trasparente
Larghezza (sistema metrico):
12.7 mm
19 mm
25.4 mm
38.10 mm
44.25 mm
49.28 mm
50.8 mm
Altezza (sistema metrico):
3.81 mm
4.62 mm
11.15 mm
19 mm
25.4 mm
12.7 mm
38 mm
38.1 mm
76.2 mm
101.60 mm
101.6 mm
Tipo di adesivo:
Acrilico permanente, Permanent
Gomma riposizionabile
Gomma riposizionabile, Repositionable
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11741815
Marca: Brady™ 115038
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use with label printer.
  • Repositionable rubber-based adhesive
  • Semi-gloss finish
  • For panel identification and wire and cable marking
Specifica
Certificazione/Conformità Certificazione UL, conforme alla modifica 2005/618/CE MCV della direttiva RoHS 2002/95/CE
Descrizione Bulk BMP71 Label Printer Labels
Tipo di adesivo Gomma riposizionabile, Repositionable
Rivestimento Vinile
Colore Bianco
Finitura Semilucido
Materiale Vinile
Print Technology Trasferimento termico
Product Type Printer Label
Da utilizzare con (applicazione) Identificazione in laboratorio, marcatura di fili e cavi
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71
Etichette per riga 1
Quantità 2500/Pk.
Forma Rettangolo
Dimensioni (sistema metrico) Alt. 19 x larg. 25.4 mm
Temperature Range (Metric) Da –40 a 80 °C
Spessore (sistema metrico) 0.046 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 22.23 mm
Diametro dei cavi 3 AWG
Dimensions (LxW) 19.05 x 25.40 mm
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema metrico) 25.4 mm
Diametro (sistema metrico) 6.06 mm