Learn More
Brady™ Vinyl Printer Labels
Click to view available options
Colore:
Bianco
Bianco/trasparente
Giallo/trasparente
Rosso/trasparente
Larghezza (sistema metrico):
12.7 mm
19 mm
25.4 mm
38.10 mm
44.25 mm
49.28 mm
50.8 mm
Altezza (sistema metrico):
3.81 mm
4.62 mm
11.15 mm
19 mm
12.7 mm
25.4 mm
38 mm
38.1 mm
76.2 mm
101.60 mm
101.6 mm
Tipo di adesivo:
Acrilico permanente, Permanent
Gomma riposizionabile
Gomma riposizionabile, Repositionable
Dimensione della confezione:
1 BX
Descrizione
- Repositionable rubber-based adhesive
- Semi-gloss finish
- For panel identification and wire and cable marking
- Roll of 2500 labels
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Conformità RoHS in base alla modifica 2005/618/CE MCV della direttiva RoHS 2002/95/CE, certificazione UL |
| Descrizione | Bulk BMP71 Label Printer Labels |
| Tipo di adesivo | Acrilico permanente, Permanent |
| Colore | Bianco/trasparente |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Self-laminating |
| Materiale | Vinile |
| Print Technology | Trasferimento termico |
| Product Type | Printer Label |
| Da utilizzare con (applicazione) | Identificazione in laboratorio, comunicazione voce e dati, marcatura di fili e cavi |
| Vedi altri risultati |