Learn More
Brady™ Vinyl Safety Signs
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 54
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC W001-Tri 015-PE-SHEET/1 |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Vinyl |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Da utilizzare con (applicazione) | Indoor & Outdoor |
| Altezza (sistema metrico) | 15 mm |
| Spessore | 0.061 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 148 mm |
| Vedi altri risultati |