Learn More
Brady™ Vinyl Thermal Transfer Printable Labels
Codice prodotto. 12753695
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
12.7 mm
25.4 mm
Lunghezza (sistema metrico):
25.4 mm
37.85 mm
63.50 mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Codice prodotto. 12753695
Marca: Brady™ 236987
Printable, self-laminating vinyl labels for thermal transfer printers.
  • Printable, self-laminating vinyl labels for thermal transfer printers.
  • Please Note: This material is UL recognised with its respective ribbon.
  • See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Specifica
Certificazione/Conformità Conformità RoHS in base alla modifica 2005/618/CE MCV della direttiva RoHS 2002/95/CE, certificazione UL
Descrizione Thermal Transfer Printable Labels
Tipo di adesivo Acrilico permanente, Self-adhesive
Colore Bianco/trasparente, Transparent
Finitura Opaco
Materiale Vinile
Print Technology Trasferimento termico
Product Type Etichette
Da utilizzare con (applicazione) Identificazione di componenti elettrici e per automazione, identificazione di fili e cavi
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 76 mm Core Printers
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 33.5 mm
Etichette per riga 3
Min. Operating Temperature (Metric) -70°C
N. per confezione 3000 Labels/Roll
Quantità 3000 Pk.
Forma Rettangolo
Dimensioni (sistema metrico) Alt. 63.50 x larg. 25.4 mm
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +158°F
Temperature Range (Metric) Da –40 a 70 °C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 70 mm
Dimensions (LxW) 63.5 x 25.4 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 63.50 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.75 in.
Altezza area stampabile (sistema metrico) 19.05 mm
Alternate Part Number BPT-511-427