Learn More
Masterflex™ Vinyl Tubing
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
3/8 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Vinyl tubing
- Fair chemical and abrasion resistance
- Odorless, nontoxic and transparent
- Manufactured according to GMP
- Temperature range: -45 to +180°F
- (-43 to +82°C)
- Sterilize by Ethylene Oxide
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 3/8 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 9.6 mm |
| Materiale | Vinyl |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1/2 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12.7 mm |
| Overall Length (English) | 50 ft. |
| Overall Length (Metric) | 15.2 m |
| Spessore (sistema imperiale) | 1/16 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 1.6 mm |
| Vedi altri risultati |