Learn More
Masterflex™ Vinyl Tubing
Codice prodotto. 15218314
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
Dimensione della confezione:
15 M
Codice prodotto. 15218314
Marca: Masterflex™ 0640501
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
General-purpose laboratory tubing with fair chemical and abrasion resistance.
  • Applications: General purpose laboratory use.
  • Fair chemical and abrasion resistance.
  • Odorless.
  • Nontoxic.
  • Transparent.
  • Manufactured according to GMP.
Specifica
Certificazione/Conformità 3A;European Pharmacopoeia;NSF-51;ADCF;FDA;Non-Phthalate;USP;Non-DEHP;NSF-61
Autoclavabile Not Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 1.6 mm
Materiale Vinyl
Diametro (sistema metrico) esterno 3.175 mm
Overall Length (Metric) 15.2 m
Spessore (sistema metrico) 0.8 mm
Min. Operating Temperature (Metric) -34°C
Metodo di sterilizzazione ETO
Colore Clear
Pressione massima 40 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C