Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vinylacetic acid, tech., 90%, unstabilized
Codice prodotto. p-211883 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10377330
Marca: Thermo Scientific Chemicals 158830250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 625-38-7 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 625-38-7
Formula molecolare C4H6O2
Molecular Weight (g/mol) 86.09
Numero MDL MFCD00002782
InChI Key PVEOYINWKBTPIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-butenoic acid, vinylacetic acid, vinyl acetic acid, acetic acid, ethenyl, beta-butenoic acid, .beta.-butenoic acid, 2-propenylcarboxylic acid, allylic acid, vinylessigsaeure, 3-butenoicacid
PubChem CID 32743
ChEBI CHEBI:35897
IUPAC Name but-3-enoic acid
SMILES OC(=O)CC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Vinylacetic acid
Nota nome tech., 90%, unstabilized
Punto di fusione -39°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 163°C
Punto d'infiammabilità 65°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CHCH2CO2H
Indice di rifrazione 1.4239 to 1.4259
Quantità 25 g
Beilstein 02, 407
Gravità specifica 1.01
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 86.09
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid