Learn More
Vinylcyclopentane, 97%
Codice prodotto. 10244904 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 10244904
Marca: Thermo Scientific Acros 150050010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 3742-34-5 | C7H12 | 96.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Vinylcyclopentane
CAS 3742-34-5
Colore Colorless
Densità 0.7000g/mL
Punti di ebollizione 97.0°C
Punto d'infiammabilità 10°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H12
Formula lineare C5H9CH=CH2
Indice di rifrazione 1.436
Numero MDL MFCD00001386
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.7
Sinonimo vinylcyclopentane, cyclopentane, ethenyl, cyclopentane, vinyl, cyclopentyl-ethene, cyclopentylethylene, cyclopentane,ethenyl, acmc-209iss
InChI Key BEFDCLMNVWHSGT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC1CCCC1
IUPAC Name ethenylcyclopentane
Molecular Weight (g/mol) 96.17
PubChem CID 77345
Peso formulazione 96.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vinylcyclopentane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.