Learn More
Vinylcyclopentane, 99%
Codice prodotto. p-7028821
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 11306679
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26230.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 3742-34-5 | C7H12 | 96.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3742-34-5
Formula molecolare C7H12
Molecular Weight (g/mol) 96.17
Numero MDL MFCD00001386
InChI Key BEFDCLMNVWHSGT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo vinylcyclopentane, cyclopentane, ethenyl, cyclopentane, vinyl, cyclopentyl-ethene, cyclopentylethylene, cyclopentane,ethenyl, acmc-209iss
PubChem CID 77345
IUPAC Name ethenylcyclopentane
SMILES C=CC1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Vinylcyclopentane
Densità 0.704
Punti di ebollizione 97°C
Punto d'infiammabilità 10°C (50°F)
Indice di rifrazione 1.436
Quantità 1 g
Numero UN UN3295
Peso formulazione 96.17
Percent Purity 99%