Learn More
Vinylmagnesium chloride, 1.5M (13 wt.%) solution in THF, AcroSeal™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Vinylmagnesium chloride |
| Colore | White to Beige |
| Nota nome | 15 wt. % Solution in Tetrahydrofuran |
| Punti di ebollizione | 66.0°C |
| Formula lineare | CH2=CHMgCl |
| Densità | 0.9800g/mL |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: vigorous reaction. |
| Peso formulazione | 86.8 |
| Percent Purity | 2M (18 wt.%) |
| Imballaggio | Flacone in vetro AcroSeal™ |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Vinylmagnesium chloride, 1.9M (16.5 wt.%) solution in THF
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.