Learn More
Vinyloxytrimethylsilane, 97%
Codice prodotto. 10317431 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10317431
Marca: Thermo Scientific 338700050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6213-94-1 | C5H12OSi | 116.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6213-94-1
Formula molecolare C5H12OSi
Molecular Weight (g/mol) 116.24
Numero MDL MFCD00054764
InChI Key HFTNNOZFRQLFQB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethyl vinyloxy silane, vinyloxytrimethylsilane, silane, ethenyloxy trimethyl, tmso-ethene, vinyloxy-trimethylsilane, trimethylsiloxy ethylene, snqhhgciiezjp@, acmc-209mzx, ethenoxy trimethyl silane, trimethylsilyl vinyl ether
PubChem CID 80344
IUPAC Name ethenoxy(trimethyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)OC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Vinyloxytrimethylsilane
Nota nome 97%
Colore Yellow
Densità 0.7700g/mL
Punti di ebollizione 74°C to 75°C
Punto d'infiammabilità -10°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH2CHOSi(CH3)3
Indice di rifrazione 1.3885 to 1.3905
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.77
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 116.24
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vinyloxytrimethylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.