Learn More
Vinyloxytrimethylsilane, 97%
Codice prodotto. 11397059
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11397059
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26876.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6213-94-1 | C5H12OSi | 116.235 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6213-94-1
Formula molecolare C5H12OSi
Molecular Weight (g/mol) 116.235
Numero MDL MFCD00054764
InChI Key HFTNNOZFRQLFQB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethyl vinyloxy silane, vinyloxytrimethylsilane, silane, ethenyloxy trimethyl, tmso-ethene, vinyloxy-trimethylsilane, trimethylsiloxy ethylene, snqhhgciiezjp@, acmc-209mzx, ethenoxy trimethyl silane, trimethylsilyl vinyl ether
PubChem CID 80344
IUPAC Name ethenoxy(trimethyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)OC=C
Specifica
Punti di ebollizione 74°C
Materiale o nome chimico Vinyloxytrimethylsilane
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Punto d'infiammabilità −19°C (−2°F)
Peso formulazione 116.24
Percent Purity 97%
Indice di rifrazione 1.389
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.779
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vinyloxytrimethylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: (ethenyloxy)trimethylsilane