missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ VIP Recombinant Protein Antigen

Codice prodotto. 18202401 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18202401

Marca: Novus Biologicals™ NBP257264PEP

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition

A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human VIP. Source: E.coli Amino Acid Sequence: AWPLYRAPSALRLGDRIPFE The VIP Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The VIP Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Gene ID (Entrez) 7432
Metodo di purificazione >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Nome comune VIP Recombinant Protein Antigen
Content And Storage Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulazione PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Da utilizzare con (applicazione) Blocking/Neutralizing, Control
Alias gene MGC13587, PHM27, vasoactive intestinal peptide, VIP peptides
Simbolo del gene VIP
Tipo di etichetta Unlabeled
Product Type Recombinant Protein Antigen
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Research Category Cancer, Cell Cycle and Replication, Neuroscience, Neurotransmission, Signal Transduction
Sorgente E.coli
Reattività specifica This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-53373. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Esclusivamente per scopi di ricerca.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato