missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vipivotide tetraxetan, MedChemExpress

Codice prodotto. 16494878
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16494878

Marca: Medchem Express HY117410

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Vipivotide tetraxetan (PSMA-617) is a high potent prostate-specific membrane antigen (PSMA) inhibitor, with a Ki of 0.37 nM.

Vipivotide tetraxetan (PSMA-617) is a high potent prostate-specific membrane antigen (PSMA) inhibitor, with a Ki of 0.37 nM.

Specifica

Materiale o nome chimico Vipivotide tetraxetan
Forma fisica Solid
CAS 1702967-37-0
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C49H71N9O16
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo PSMA-617
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (119.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H](CCCCNC([C@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)NC([C@H]3CC[C@H](CNC(CN4CCN(CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC4)=O)CC3)=O)=O)NC(N[C@H](C(O)=O)CCC(O)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 1042.14
Peso formulazione 1042.14
Percent Purity 98.78%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato