Learn More
Vipivotide tetraxetan, MedChemExpress
Codice prodotto. 16453276
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
Codice prodotto. 16453276
Marca: Medchem Express HY117410
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Vipivotide tetraxetan (PSMA-617) is a high potent prostate-specific membrane antigen (PSMA) inhibitor, with a Ki of 0.37 nM.
Vipivotide tetraxetan (PSMA-617) is a high potent prostate-specific membrane antigen (PSMA) inhibitor, with a Ki of 0.37 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Vipivotide tetraxetan
Forma fisica Solid
CAS 1702967-37-0
Colore White
Quantità 25 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C49H71N9O16
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo PSMA-617
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (119.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H](CCCCNC([C@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)NC([C@H]3CC[C@H](CNC(CN4CCN(CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC4)=O)CC3)=O)=O)NC(N[C@H](C(O)=O)CCC(O)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 1042.14
Peso formulazione 1042.14
Percent Purity 98.78%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.