Learn More
Viral HIV-1 Gag p24 Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
287.00€ - 739.00€
Specifica
| Antigene | HIV-1 Gag p24 |
|---|---|
| Clone | 1042942 |
| Diluizione | Western Blot 1 ug/mL, ELISA |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18794367
![]() |
R&D Systems
MAB11189-SP |
25 μg |
287.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18783497
|
R&D Systems
MAB11189-100 |
100 μg |
739.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
HIV-1 Gag p24 Monoclonal antibody specifically detects HIV-1 Gag p24 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISASpecifica
| HIV-1 Gag p24 | |
| Western Blot 1 ug/mL, ELISA | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| 155030 | |
| IgG2b | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
| 1042942 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Virus | |
| Q77YG1_9HIV1 | |
| E. coli-derived recombinant viral HIV-1 Gag p24, Pro149-Gly354, Accession # Q77YG1_9HIV1 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |