Learn More
Ansell™ Guanti per immersione in nitrile blu Virtex™ Serie 79-700
Codice prodotto. 10267842
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
50 paia
Codice prodotto. 10267842
Marca: Ansell™ 79700110
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Espressamente ideati per offrire comfort straordinario, flessibilità e buona resistenza chimica. I guanti per immersione in nitrile blu Ansell Edmont™ Virtex™ Serie 79-700 offrono comfort per l'intera giornata unitamente a grande leggerezza.
  • Reusable
  • Anti-static according to EN1149
  • With Aquadri™-Ansell Moisture Management Technology™, which gives excellent moisture absorption capabilities and keeps users' hands drier for longer
  • Significantly lower tendency to shed than traditional cotton flock gloves
  • Ideal for light assembly in dry, fully wet or oily conditions, engine and system testing, paint and spray shops, food distribution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Nitrile
Materiale polso Nitrile
Product Type Guanti per immersione
Size 11
Stile Da 79 a 700
Spessore (sistema metrico) 0.2 mm
Colore polso guanto Blue
Stile polso guanto Straight
Materiale rivestimento interno Aquadri
Quantità 1 paio
Resistente a Buona resistenza alle sostanze chimiche
Serie Da 79 a 700