Learn More
Ansell™ Guanti per immersione in nitrile blu Virtex™ Serie 79-700
Codice prodotto. 11736703
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
50 paia
Codice prodotto. 11736703
Marca: Ansell™ 79700080
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Espressamente ideati per offrire comfort straordinario, flessibilità e buona resistenza chimica. I guanti per immersione in nitrile blu Ansell Edmont™ Virtex™ Serie 79-700 offrono comfort per l'intera giornata unitamente a grande leggerezza.
  • Riutilizzabile
  • Prodotto antistatico secondo la normativa EN1149
  • Aquadri™-Ansell Moisture Management Technology™ offre eccellenti caratteristiche di assorbimento dell'umidità, lasciando le mani più asciutte più a lungo
  • Rilascio di particelle significativamente inferiore rispetto ai tradizionali guanti in cotone floccato
  • Ideali per assemblaggi semplici di oggetti asciutti, bagnati o unti, test su motori e sistemi, spray e vernici, distribuzione alimentare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Nitrile
Materiale polso Nitrile
Product Type Guanti per immersione
Size 8
Stile Da 79 a 700
Spessore (sistema metrico) 0.2 mm
Colore polso guanto Blue
Stile polso guanto Polsino dritto
Materiale rivestimento interno Aquadri
Quantità 50 paio
Resistente a Buona resistenza alle sostanze chimiche
Serie Da 79 a 700