Learn More
Ansell™ Guanti per immersione in nitrile blu Virtex™ Serie 79-700
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
50 paia
Descrizione
- Reusable
- Anti-static according to EN1149
- With Aquadri™-Ansell Moisture Management Technology™, which gives excellent moisture absorption capabilities and keeps users' hands drier for longer
- Significantly lower tendency to shed than traditional cotton flock gloves
- Ideal for light assembly in dry, fully wet or oily conditions, engine and system testing, paint and spray shops, food distribution
Specifica
Specifica
| Materiale parte posteriore | Nitrile |
| Materiale polso | Nitrile |
| Product Type | Guanti per immersione |
| Size | 9 |
| Stile | Da 79 a 700 |
| Spessore (sistema metrico) | 0.2 mm |
| Colore polso guanto | Blue |
| Stile polso guanto | Straight |
| Materiale rivestimento interno | Aquadri |
| Quantità | 50 paio |
| Vedi altri risultati |