Learn More
Thermo Scientific™ Virtuoso™ 11mm Clear Wide Opening Crimp/Snap Top Vial with V-Patch
Codice prodotto. p-6343691
Click to view available options
Tipo:
Crimp Top Vial
Snap Top Vial
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15241918
Marca: Thermo Scientific™ 60180VT303
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Label these clear snap cap or crimp seal vials using the Thermo Scientific™ Virtuoso™ Vial Identification System.
Ensure reliable sample data and integrity. The Thermo Scientific™ Virtuoso™ 11mm Wide Opening Crimp/Snap-It Vials with V-Patch were designed exclusively for use with the Virtuoso Vial Identification System. The Virtuoso system prints sample information directly on the vials' V-patch to ensure label integrity and sample data integrity. Close these vials using snap caps or aluminum crimp seal closures.
Being 2mL, 12x32mm, the vials fit most autosamplers. Made of superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A), they meet all requirements of US, EU, JPN Pharmacopia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Virtuoso 11mm Wide Opening Snap-It Vial, 2mL, Clear Glass with V-Patch
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 2.0 mL
N. per confezione 100
Volume (sistema metrico) residuo <170 μl
Product Line Virtuoso
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 100/Pk.
Tipo Snap Top Vial
Dimensione chiusura 11 mm
Marking Spot