Learn More
Thermo Scientific™ Virtuoso™ 11mm Wide Opening Amber Snap-It Vial Convenience Kit
Codice prodotto. 15606365
Click to view available options
Colore:
Amber
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15606365
Marca: Thermo Scientific™ 60180VT404A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Obtain high sample integrity with a convenience kit of 11mm amber glass snap-it vials.
Obtain the highest level of sample integrity possible. Designed exclusively for use with the Thermo Scientific™ Virtuoso™ Vial Identification System, the Virtuoso 11mm Wide Opening Amber Snap-It Vial prints reliable sample data directly on your vial every time. The vials are paired with caps in kits for your convenience.
The V-Patch is for printing data DIRECTLY onto the vial with the Thermo Scientific Virtuoso Vial Identification System. These high-quality 11mm amber glass vials are 2mL, 12x32mm and fit most brands of autosamplers. Made of superior quality 33 expansion borosilicate amber (51A), they meet all requirements of US, EU, JPN Pharmacopia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Virtuoso 11mm Wide Opening Snap-It Vial, 2mL, Amber Glass with V-Patch
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 2 mL
N. per confezione 100/Pk.
Product Line Virtuoso
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Dimensione chiusura 11 mm
Marking Spot