Learn More
Thermo Scientific™ Virtuoso™ 11mm Wide Opening Amber Glass Crimp/Snap-It Vials with V-Patch
Codice prodotto. p-6246698 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Crimp Top Vial
Snap Top Vial
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15688948
Marca: Thermo Scientific™ 60180VT303A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ensure high quality printing and reliable sample data on an amber crimp or snap top vial designed for the Thermo Scientific™ Virtuoso™ Vial Identification System.
Ensure reliable sample data and integrity. The Thermo Scientific™ Virtuoso™ 11mm Wide Opening Amber Glass Crimp/Snap-It Vials with V-Patch were designed exclusively for use with the Virtuoso Vial Identification System. The Virtuoso system prints sample information directly on the vials' V-patch to ensure label integrity and sample data integrity. Close these vials using snap caps or aluminum crimp seal closures.
These high-quality 11mm amber glass vials are 2mL, 12x32mm and fit most brands of autosamplers. Made of superior quality 33 expansion borosilicate amber (51A), they meet all requirements of US, EU, JPN Pharmacopia. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Amber Glass Snap It Top Vial with V-Patch
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 2 mL
N. per confezione 100
Volume (sistema metrico) residuo <170 μl
Product Line Virtuoso
Tipo di chiusura Crimp/Snap-It Cap with Septum
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 100/Pk.
Tipo Snap Top Vial
Dimensione chiusura 11 mm
Marking Spot