Learn More
Heidolph™ VISCO JET™ Impeller
Codice prodotto. p-8014796 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
170 - 300 mm Vessel
80 - 150 mm Vessel
Speed:
120 - 500 rpm
200 to 800 rpm
Materiale:
POM
Stainless Steel (V4A)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10000962
Marca: Heidolph™ 5091612100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for mixing viscous media
In particolare per applicazioni con mezzi molto viscosi come paste e gel è importante che il processo di miscelazione avvenga in modo ottimale in tutto il recipiente senza ingresso di aria. È questo il vantaggio che offre l’innovativo sistema di agitazione VISCO JET™.
La particolare forma della girante crea un flusso auto-rinforzante, che abbrevia i tempi di processo ottenendo risultati di miscelazione nettamente migliori rispetto alle giranti convenzionali. Una soluzione universale per prodotti liquidi e ad alta viscosità. Per saperne di più clicca qui.
Il VISCO JET™ 120 è ideale per recipienti con le seguenti caratteristiche:
  • diametro ideale del recipiente: 200 - 300 mm
  • distanza ideale dal fondo: 36 mm
  • livello di riempimento ideale: 200 - 300 mm
  • volume ideale: 6.300 - 21.200 mL
Il VISCO JET™ 120 è realizzato in acciaio inossidabile.
La fornitura comprende un albero di 10 mm di diametro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 10 mm shaft
Diametro (sistema metrico) albero 10 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 170 - 300 mm Vessel
Altezza lama (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Speed 120 - 500 rpm
Peso (sistema metrico) 0.30 kg
Materiale POM