Learn More
Paragon Scientific™ Viscosity Bath Media; Silicone Fluid 10 cSt at 25°C for use 50 to 100°C
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
20 L
Dimensione della confezione:
20L
5L
Descrizione
- Paragon Scientific Bath Media
- Silicone Fluid 10 cSt at 25°C for use 50 to 100°C
- Tamper evident security packaging
- Manufactured in the United kingdom
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 20 L |
| Gamma di temperatura | 50°C to 100°C |