Learn More
Paragon Scientific™ Viscosity Bath Media; White Oil for use 80°C to 120°C
Codice prodotto. 16020172
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
20 L
Dimensione della confezione:
20L
5L
Codice prodotto. 16020172
Marca: Paragon Scientific™ BM25L
Formulated using high quality raw materials to facilitate optimum visibility, maximum heat stability and efficiency of thermostatic baths. Low viscosity aids dissipation of air bubbles which can lead to detection problems in automatic systems and ensures bath stability and uniformity are optimized.
  • Paragon Scientific Bath Media
  • Viscosity Bath Media; White Oil for use 80°C to 120°C
  • Tamper evident security packaging
  • Manufactured in the United kingdom
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 L
Gamma di temperatura 80°C to 120°C
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: White mineral oil, petroleum