Descrizione
- Suitable for medium viscosity materials.
- Manufactured from PP, 316L Stainless Steel or PTFE
- Works like a large a syringe
- The operator pulls up the handle in order to suck the product into the sampler
Specifica
Specifica
| Product Type | Viscous Fluid Sampler |
| Materiale | Polypropylene |
| Capacità (sistema metrico) | 300 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Medium Viscosity Materials |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 25 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1000 mm |