Learn More
Sampling Systems™ Viscous Sampler
Codice prodotto. 15879381 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
160 mL
300 mL
450 mL
650 mL
Lunghezza (sistema metrico):
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Materiale:
PTFE
Polypropylene
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15879381
Marca: Sampling Systems™ 7000T2000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Operates like a large syringe by having the operator pull the handle up to suck the product into the sampler. Sampling Systems™ Viscous Sampler is ideal for sampling creams, shampoos, soaps, honey and other medium viscous materials.
  • Suitable for medium viscosity materials.
  • Manufactured from PP, 316L Stainless Steel or PTFE
  • Works like a large a syringe
  • The operator pulls up the handle in order to suck the product into the sampler
Specifica
Product Type Viscous Fluid Sampler
Materiale PTFE
Capacità (sistema metrico) 650 mL
Da utilizzare con (applicazione) Medium Viscosity Materials
Diametro (sistema metrico) esterno 25 mm
Lunghezza (sistema metrico) 2000 mm