Learn More
Sampling Systems™ Viscous Sampler
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
160 mL
300 mL
450 mL
650 mL
Lunghezza (sistema metrico):
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Materiale:
PTFE
Polypropylene
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Suitable for medium viscosity materials.
- Manufactured from PP, 316L Stainless Steel or PTFE
- Works like a large a syringe
- The operator pulls up the handle in order to suck the product into the sampler
Specifica
Specifica
| Product Type | Viscous Fluid Sampler |
| Materiale | PTFE |
| Capacità (sistema metrico) | 160 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Medium Viscosity Materials |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 25 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 600 mm |