Learn More
PAL International™ Camici da laboratorio per visitatori
Codice prodotto. p-8003235
Click to view available options
Size:
Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12383996
Marca: PAL International™ N77113
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Offer hygienic protection in a range of industrial, food manufacturing and healthcare environments. PAL International™ White Visitors Lab Coats with Popper Fastening are made from soft but durable nonwoven polypropylene.
  • Soft but durable nonwoven polypropylene fabric construction
  • Strong and comfortable.
  • Open cuffs
  • No pockets
  • Individually bagged for each visitor
  • Food safe
  • Available in white only
Specifica
Product Type General Purpose Lab Coat
Size Large
Sesso Unisex
Materiale Polypropylene
Colore Bianco
Tipo di chiusura Snaps
Stile polso Open
Monouso Single-use
N. di tasche None
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso in ambienti con presenza di alimenti