Learn More
Novus Biologicals™ Vismodegib Hedgehog inhibitor
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
5mg
Descrizione
- Purity:>98% (HPLC); NMR (conforms)
- Molecular Weight: 421.3
- PubChem ID:24776445
Specifica
Specifica
| CAS | 879085-55-9 |
| Content And Storage | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Donor Source | Synthetic |
| Quantità | 5 mg |