Learn More
Macherey-Nagel™ Visocolor™ HE Ammonium High Sensitive Titration Kit
Marca: Macherey-Nagel™ 920006
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Specifica
1 Each | |
0 to 0.50mg/L NH4 | |
110 Determinations | |
HE Ammonium High Sensitive Titration Kit |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide, tri-sodium citrate, sodium nitroprusside,sodium saliylate