Learn More
VistaLab™ Technologies Cap Opener
Click to view available options
Size:
11 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Specifica
Specifica
| Provette per conservazione compatibili | Tubes with 8 mm Caps |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3 in. |
| N. per confezione | 1 Ea. |
| Funzionamento | Manual |
| Larghezza (sistema imperiale) | 3 in. |
| Tipo | Cap Opener Kit |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ovation electronic single channel and adjustable and fixed volume models |
| Size | 11 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal easy-to-use ergonomic solution for opening PCR or micro tubes while pipetting |