Learn More
VistaLab™ Technologies Pipette Tips: Low Retention
For use with Ovation and MLA Brand pipetters
87.40€ - 238.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Colore rack | Blue |
Spessore | 5 in. |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for detergents, enzymes, viscous samples, foaming liquids, plasma, TRIS, BSA and Tween, PCR or other biological applications |
Formato | Rack |
Codice del prodotto | Marca | Filtrato | Sterilità | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Filtrato | Sterilità | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11915992
|
VistaLab™ Technologies
4070-1333LR |
Filtered | Sterile | 2 μL |
238.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11955992
|
VistaLab™ Technologies
4070-3004LR |
Non-filtered | Non-sterile | 1250 μL |
137.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11995992
|
VistaLab™ Technologies
4070-1002LR |
Non-filtered | Non-sterile | 25 μL |
91.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11975992
|
VistaLab™ Technologies
4070-3132LR |
Non-filtered | Sterile | 1250 μL |
149.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 12-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11905992
|
VistaLab™ Technologies
4070-3332LR |
Filtered | Sterile | 1250 μL |
196.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11906002
|
VistaLab™ Technologies
4070-1032LR |
Non-filtered | Sterile | 25 μL |
122.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11945992
|
VistaLab™ Technologies
4070-2004LR |
Non-filtered | Non-sterile | 250 μL |
87.40€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11935992
|
VistaLab™ Technologies
4070-2132LR |
Non-filtered | Sterile | 250 μL |
122.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11925992
|
VistaLab™ Technologies
4070-1332LR |
Filtered | Sterile | 25 μL |
191.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11965992
|
VistaLab™ Technologies
4070-2332LR |
Filtered | Sterile | 250 μL |
182.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Sterile, Low Retention tips packaged in VistaRak: 5 racks of 192 tips each
- Ideal for detergents, enzymes, viscous samples, foaming liquids, plasma, etc.
- Use VistaLab pipette tips to maximize the exceptional performance and benefits of Ovation pipettes
- All VistaLab pipettes are calibrated with VistaLab tips to provide a perfect fit and deliver reliable performance every time
Specifica
Clear | |
5 in. | |
Rack | |
192 Tips/Rack | |
No |
Blue | |
Ideal for detergents, enzymes, viscous samples, foaming liquids, plasma, TRIS, BSA and Tween, PCR or other biological applications | |
Low Retention, Straight | |
Single-use |