Learn More
VistaLab™ Technologies MLA™ D-Tipper™ Special Edition Fixed Volume Pipets
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16475074
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
20 μL
50 μL
100 μL
200 μL
250 μL
500 μL
1000 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16475074
Marca: VistaLab™ Technologies 1057PK
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Slim tapered design and location of the detipping mechanism provides easy access to narrow tubes
  • For repetitive pipetting procedures
  • Smooth one-stroke action
  • With built-in tip ejector
  • Low spring force reduce thumb muscle activity
  • Easy in-lab calibration
  • Engraved with serial numbers for improved traceability and calibration record keeping
  • Color code: pink
  • Available in fixed volumes from 10μL to 1000μL
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Dimensioni (L x P) 9 x 2 in.
Materiale Aluminum, Stainless Steel
Sterilità Non-sterile
Graduato No
Include Nozzle Insert, Calibration Key
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Quantità 1 Ea.
Stile punta Built-in Tip Ejector
Warranty Limited Lifetime
Colore Pink
Volume (sistema metrico) 250 μL
Lunghezza (sistema metrico) 203 mm
Tipo Fixed Volume Pipet
Monouso Reusable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mechanical Pipetting Device