Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Electronic Single Channel Pipette
Codice prodotto. 11912215
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
0.2 to 10 mL
0.5 to 20 μL
100 to 5000 μL
25 to 1250 μL
5 to 250 μL
Colore:
Blu
Giallo
Gray
Green
Purple
Red
Incrementi:
0.05 μL
0.5 μL
1 μL
5 μL
10 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11912215
Marca: VistaLab™ Technologies 10650125
Ideal ergonomic choice for those needing a comprehensive menu of automated liquid handling functions
  • One-way disposable nozzle
  • Proprietary energy-release system discards tips at the push of a button
  • Contoured plunger electronically activates pipetting activity
  • Adjustable hook can be easily positioned for a custom fit and reduced holding effort
  • Bionatural shape gives user maximum stability when pipetting, with minimal contact pressure
  • Easy push-button controls
  • Fully electronic operations maximize efficiency for all tasks, including multiple dispensing, pipetting, reverse pipetting, mixing, serial diluting, and automatic sequential dispensing
  • Stands securely on countertops
  • Includes charger/power supply
Specifica
Accuracy ±0.8%
Tipo di batteria Ioni di litio
Punte compatibili VistaLab™ tip
Spaziatura punta regolabile No
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Green
Monouso Reusable
Da utilizzare con Vistalab Tip
Materiale Polycarbonate ABS
Modello Right Handed
Numero di canali 1
Product Line Ovation
Sterilità Non-sterile
Tipo Pipette
Volume (sistema metrico) μ
Display LCD
Stile delle dita Ergonomico
Da utilizzare con (apparecchiatura) VistaLab™ Tip
Include power supply with adapter, shelf hanger
Incrementi 0.5 μL
Numero di velocità 5
Quantità 1 Ea.
Warranty 2 Year Limited Warranty
Lunghezza (sistema imperiale) 8 in.
Larghezza (sistema imperiale) 8 in.
Altezza (sistema imperiale) 6 in.
Requisiti elettrici Rechargable Lithium Ion Battery, Ovation Power Supply