Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Electronic Single Channel Pipette
Codice prodotto. 11992205
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
0.2 to 10 mL
0.5 to 20 μL
100 to 5000 μL
25 to 1250 μL
5 to 250 μL
Colore:
Blu
Giallo
Gray
Green
Purple
Red
Incrementi:
0.05 μL
0.5 μL
1 μL
5 μL
10 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11992205
Marca: VistaLab™ Technologies 10650020
Ideal ergonomic choice for those needing a comprehensive menu of automated liquid handling functions
  • One-way disposable nozzle
  • Proprietary energy-release system discards tips at the push of a button
  • Contoured plunger electronically activates pipetting activity
  • Adjustable hook can be easily positioned for a custom fit and reduced holding effort
  • Bionatural shape gives user maximum stability when pipetting, with minimal contact pressure
  • Easy push-button controls
  • Fully electronic operations maximize efficiency for all tasks, including multiple dispensing, pipetting, reverse pipetting, mixing, serial diluting, and automatic sequential dispensing
  • Stands securely on countertops
  • Includes charger/power supply
Specifica
Accuracy ±1%
Tipo di batteria Ioni di litio
Punte compatibili VistaLab™ tip
Spaziatura punta regolabile No
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Giallo
Monouso Reusable
Da utilizzare con Vistalab Tip
Materiale Polycarbonate ABS
Modello Right Handed
Numero di canali 1
Product Line Ovation
Sterilità Non-sterile
Tipo Pipette
Volume (sistema metrico) 0.5 to 20 μL
Display LCD
Stile delle dita Ergonomico
Da utilizzare con (apparecchiatura) VistaLab™ Tip
Include power supply with adapter, shelf hanger
Incrementi 0.05 μL
Numero di velocità 5
Quantità 1 Ea.
Warranty 2 Year Limited Warranty
Lunghezza (sistema imperiale) 8 in.
Larghezza (sistema imperiale) 8 in.
Altezza (sistema imperiale) 6 in.
Requisiti elettrici Rechargable Lithium Ion Battery, Ovation Power Supply
Vedi altri risultati Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.