Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Fixed-Volume Pipetter
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10, 100, 200, 1000 μL
100 μL
1000 μL
2 μL
20 μL
200 μL
25 μL
50 μL
500 μL
Accuracy:
±0.8%
±1.0%
±1.4%
±1.5%
±1.5%/ ±0.8%/ ±0.8%/ ±0.8%
Tipo:
Fixed Volume Pipette
Single Stroke Pipetter
Two Stroke Pipette
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Mechanical 1-stroke (F1) or 2-stroke (with overblow) (F2) low-force plunger operation
- Ovation F1 available from 5-1000 μL
- Ovation F2 available from 1-1000 μL
- Custom fixed volumes available upon request
- Built in microtube cap opener
- Nozzle with replaceable filter prevents contamination of pipetter
- In-lab calibration adjustment possible
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±0.8% |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Purple |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con | Micro Pipetting/Liquid Transfer |
| Materiale | Polycarbonate ABS |
| Modello | F1 |
| Numero di canali | 1 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Single Stroke Pipetter |
| Vedi altri risultati |