Learn More
VistaLab™ Technologies Reagent Reservoirs
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11915752
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
100 mL
100 mL (with lid)
100 ml
25 mL
25 mL (divided)
25 ml
50 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Imballaggio:
BUlk
Individually Wrapped
Individually packed
Quantità:
10/bag x 10; 100/Cs.
100/Cs.
20/bag x 10; 200/Cs.
200 in. 20 bags of 10
50/Cs.
50/scatola
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 50
Codice prodotto. 11915752
Marca: VistaLab™ Technologies 40541006
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Unique trough-within-trough design maximizes reagent recovery
  • Polystyrene with trimmed base corners
  • Distinct pour-off spouts to empty reservoirs without spills
  • Well-marked graduated increments on inside wall minimize reagent waste
  • Wide base and sturdy construction provide stability and help to avoid spills
  • Molded corner structures allow easy separation of bulk packaged reservoirs
  • Available in 25, 50, 100mL and 1.8L volumes; 25mL available with divided configuation for multichannel pipetting of two reagents simultaneously
  • 100mL model (Cat. No. 21-385-111) is supplied with lid
  • Available individually wrapped or bulk packaged, gamma sterilized or nonsterile
Order Info
Reservoir lid sold separately (Cat. No. 21-385-110).
Specifications
Certificazione/Conformità Pyrogen-free
Colore White
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Polystyrene
Sterilità Non-sterile
Tipo Serbatoio reagente
Da utilizzare con (applicazione) General Liquid Handling
Altezza (sistema imperiale) 7.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 12.5 in.
Imballaggio BUlk
Quantità 10/bag x 10; 100/Cs.
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Autoclavabile Not Autoclavable
Canali 1
Monouso Single-use
Forma del fondo V-bottom