Learn More
Vitamin CK3, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Descrizione
Vitamin CK3 is the combination of Vitamin C and vitamin K3 (100:1 ratio) and has been shown to inhibit tumor growth and lung metastasis.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Vitamin CK3 |
| CAS | 1085703-32-7 |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C17H16Na2O11S |
| Quantità | 100 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 10 mg/mL (21.08 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@@H](CO)[C@]1([H])C(O[Na])=C(O)C(O1)=O.O=S(C(CC(C2=C3C=CC=C2)=O)(C)C3=O)(O[Na])=O.[100:1] |
| Molecular Weight (g/mol) | 474.35 |
| Peso formulazione | 474.35 |
| Percent Purity | 99.84% |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.