Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Becher di Griffin in polipropilene
Codice prodotto. 15762086
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
250 ml
5000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 15762086
Marca: BRANDTECH™ VITLAB™ 608081
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene a elevata trasparenza per garantire la massima visibilità. I becher Griffin in polipropilene Vitlab™ sono dotati di una scala a rilievo blu facilmente leggibile per misurazioni precise.
Manufactured with highly transparent polypropylene for optimum visibility.
  • To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60°C
  • Conditionally autoclavable at 121°C, for design with raised graduations
  • Suitable for foodstuff
  • Manufactured in accordance with ISO 7056
Specifica
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.96 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 5 cm
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Da utilizzare con (applicazione) Per usi generici
Altezza (sistema imperiale) 2.75 in.
Altezza (sistema metrico) 7 cm
Incrementi 20 mL
Temperatura (sistema imperiale) operativa max 257°F
Temperatura (sistema metrico) operativa max 125 °C
Tipo Becher
Autoclavabile
Monouso Reusable
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 7056
Scale Scala graduata in azzurro
Stile Griffin