Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Becher di Griffin in polipropilene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
250 ml
5000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
Manufactured with highly transparent polypropylene for optimum visibility.
- To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60°C
- Conditionally autoclavable at 121°C, for design with raised graduations
- Suitable for foodstuff
- Manufactured in accordance with ISO 7056
Specifica
Specifica
| Colore | Semitrasparente |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1.65 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 4.2 cm |
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Materiale | PTFE (polipropilene) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per usi generici |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.36 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 6 cm |
| Incrementi | 10 mL |
| Temperatura (sistema imperiale) operativa max | 257°F |
| Vedi altri risultati |