Learn More
Honeywell KCL™ Vitoject™ 890 Gloves
Codice prodotto. 13274029
Click to view available options
:
Misura: 8
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 13274029
Marca: Honeywell KCL™ 089008111X
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Honeywell KCL™ Vitoject™ 890 Gloves are highly chemically resistant and suitable for use with aggressive chemicals.
  • Highly chemical resistant, absolutely indispensable when working with aggressive chemicals
  • Protective glove of superb quality
  • Manufactured with environmentally-friendly injection molding process
  • Loosely fitting to allow heat-protecting gloves to be worn underneath
  • Can be re-used after contamination via special cleaning process (please consult KCL)
  • Can be combined with chemically protective clothing
  • Excellent low degradation
  • Good resistance against polycyclic aromatic hydrocarbons (petrochemicals)
  • Very good protection against extremely aggressive and toxic chemicals
  • Highly airtight
  • Solvent-free
  • Very good temperature resistance
  • Highly resistant to ozone and sunlight (UV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EC Category PPE 3
Colore Black
Cut Resistance Rating 1
Materiale Fluorocarbon Rubber
Size 8
Spessore (sistema metrico) 0.7 mm
Valori nominali perforazione 1
Resistente a Resistance to permeation by chemicals: G
Valori nominali lacerazione 0
Lunghezza (sistema metrico) 340 to 360 mm