Learn More
Heidolph™ 0
Codice prodotto. 10259701 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4.6 mm
Dimensione della confezione:
1m
Codice prodotto. 10259701
Marca: Heidolph™ 5255002600
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Viton™ - tubo prolunga
Per operazioni a canale singolo o multicanale (non adatta a cassette piccole)
  • Application: eccellente resistenza agli acidi e alle alte temperature
  • Features:
    • Bassa permeabilità ai gas
    • Resistente a solventi e alle soluzioni corrosive ad alte temperature
  • Materiale: Fluorocarbon gomma, termoformato Viton B (67% fluorurato); nero opaco
  • Conforme alle norme: GLP conforme
  • Campo di temperatura: da -30 a +205°C
  • Sterilizzazione: non raccomandata
  • Limitazione: durata limitata delle prestazioni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 4.6 mm
Materiale Viton
Diametro (sistema metrico) esterno 2.8 mm
Overall Length (English) 1 m
Spessore (sistema metrico) 0.9 mm
Da utilizzare con Multi-Channel Pumps
Sterilità Non-sterile
Colore Black
Pressione massima 0.5 to 1.5 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 205°C