Learn More
Cole-Parmer™ Viton FDA Compliant Tubing
Codice prodotto. 15436763
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
9.6 mm
15.8 mm
19.1 mm
Dimensione della confezione:
25ft
7.50m
Codice prodotto. 15436763
Marca: Cole-Parmer™ 0643503
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
FDA compliant food or laboratory applications, acid and solvent transfer, high temperature work
  • Good chemical resistance, opaque white
  • Certification: FDA compliant
  • Temperature range: -25 to 400°F(-32 to 204°C)
  • Sterilize: Circulating hot air oven at 480°F (249°C)
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 3/16 in.
Diametro (sistema metrico) interno 4.8 mm
Materiale Viton
Diametro (sistema imperiale) esterno 1/4 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 6.4 mm
Overall Length (English) 25 ft.
Overall Length (Metric) 7.6 m
Spessore (sistema imperiale) 1/32 in.
Spessore (sistema metrico) 0.8 mm
Min. Operating Temperature (English) °
Min. Operating Temperature (Metric) -31°C
Metodo di sterilizzazione Circulating hot air oven at 480°F (249°C)
Colore Opaque White
Pressione massima 14.5 psi
Max. Operating Temperature (English) 4000°F
Max. Operating Temperature (Metric) 204°C
Product Type Viton Tubing (FDA Compliant)