Learn More
Cole-Parmer™ Viton FDA Compliant Tubing
Codice prodotto. 15466763
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
9.6 mm
15.8 mm
19.1 mm
Dimensione della confezione:
25ft
7.50m
Codice prodotto. 15466763
Marca: Cole-Parmer™ 0643506
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
FDA compliant food or laboratory applications, acid and solvent transfer, high temperature work
  • Good chemical resistance, opaque white
  • Certification: FDA compliant
  • Temperature range: -25 to 400°F(-32 to 204°C)
  • Sterilize: Circulating hot air oven at 480°F (249°C)
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 3/8 in.
Diametro (sistema metrico) interno 9.6 mm
Materiale Viton
Diametro (sistema imperiale) esterno 3/8 in.
Overall Length (English) 25 ft.
Overall Length (Metric) 7.6 m
Spessore (sistema imperiale) 1/16 in.
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Min. Operating Temperature (English) °
Min. Operating Temperature (Metric) -31°C
Metodo di sterilizzazione Circulating hot air oven at 480°F (249°C)
Colore Opaque White
Pressione massima 14.5 psi
Max. Operating Temperature (English) 4000°F
Max. Operating Temperature (Metric) 204°C
Product Type Viton Tubing (FDA Compliant)