Learn More
Fisherbrand™ Tubo in gomma Viton
Suitable for transferring corrosive liquids, even at high temperatures
43.70€ - 464.00€
Specifica
Materiale | Gomma Viton |
---|---|
Overall Length (Metric) | 5 m |
Da utilizzare con (applicazione) | Trasferimento di liquidi corrosivi, anche ad alte temperature |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11512583
|
Fisherbrand™
|
1 mm | 1 mm |
58.85€
5m |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11532583
|
Fisherbrand™
|
2 mm | 1 mm |
207.00€
5m |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11542583
|
Fisherbrand™
|
3 mm | 1 mm |
43.70€
5m |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11552583
|
Fisherbrand™
|
4 mm | 1 mm |
53.25€
5m |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11562583
|
Fisherbrand™
|
5 mm | 1.5 mm |
102.00€
5m |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11572583
|
Fisherbrand™
|
6 mm | 1.5 mm |
117.00€
5m |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11582583
|
Fisherbrand™
|
6 mm | 3 mm |
301.00€
5m |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11592583
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 1.5 mm |
159.00€
5m |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11502593
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 2 mm |
206.00€
5m |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11512593
|
Fisherbrand™
|
10 mm | 2 mm |
298.00€
5m |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11522593
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 2.5 mm |
464.00€
5m |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Excellent chemical resistance, particularly to aggressive fuels, acids, animal and vegetable oils, solvents, alcohols and bleaching agents
- Good resistance to ozone and radiation
- Other sizes are available on request
- Density 1.83g/cm3
- Temperature range -20 to 300°C
Specifica
Gomma Viton | |
5 m | |
Trasferimento di liquidi corrosivi, anche ad alte temperature |