Learn More
Heidolph™ Viton™ Tubing
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
0.8
1.7
7.9
Spessore (sistema metrico):
1.6 mm
2.5 mm
Dimensione della confezione:
1m
Pezzo
Descrizione
- Low gas permeability.
- Resistant to solvents and corrosives at high temperatures.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Spessore (sistema metrico) | 1.6 mm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Dimensioni dei tubi | 0.8 |
| Pressione massima | 0.7/1/7 bar |