Learn More
Heidolph™ Viton™ Tubing
Codice prodotto. 10504172 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
0.8
1.7
7.9
Spessore (sistema metrico):
1.6 mm
2.5 mm
Dimensione della confezione:
1m
Pezzo
Codice prodotto. 10504172
Marca: Heidolph™ 5255200000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this tubing when you require excellent acid resistance at high temperatures. Heidolph™ Viton™ Tubing is smooth, biocompatible and inert.
  • Low gas permeability.
  • Resistant to solvents and corrosives at high temperatures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità GLP
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 7.9 mm
Materiale Viton
Diametro (sistema metrico) esterno 12.9 mm
Spessore (sistema metrico) 2.5 mm
Da utilizzare con Pump
Da utilizzare con (applicazione) Low Gas Permeability, Resistant to Solvents and Corrosives at High Temperatures.
Min. Operating Temperature (Metric) -30°C
Sterilità Non-sterile
Dimensioni dei tubi 7.9
Metodo di sterilizzazione 16 hours (at 250°C with hot air circulation recommended.)
Altezza (sistema metrico) 8.8 m Water
Permeabilità del gas Bassa
Limiti Limited performance life.
Colore Opaque Black
Pressione massima Continuous/short time 0.8/1.8 bar
Livello di vuoto Good
Max. Operating Temperature (Metric) 205°C
Product Type Tubing