Learn More
Novus Biologicals™ Vitronectin Antibody Pair [HRP]
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Descrizione
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Vitronectin.
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 28.13 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 28.13-1800 pg/mL |
| Saggio | Sandwich ELISA |
| Coniugato | HRP |
| Product Type | Antibody Pairs |
| Specificità | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Vitronectin. |
| Target Species | Human |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sandwich ELISA |
| Alias gene | complement S-protein, epibolin, serum spreading factor, Serum-spreading factor, somatomedin B, S-protein, V75, vitronectin, vitronectin (serum spreading factor, somatomedin B, complement S-protein), VN, VNT |
| ID gene (immissione) | 7448 |
| Vedi altri risultati |