Learn More
Vitlab™ Bottiglie per liquido di lavaggio con imboccatura stretta stampate VITsafe™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
Acetone
Distilled Water
Ethanol
Ethyl Acetate
Isopropanol
Methylene chloride
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
Descrizione
- Bottles made from LDPE (or PP for Acetone and MEK), with polypropylene spray tube
- VENT-CAP practically eliminates leakage and prevents almost all static overpressure
- Color-coded for easy visual identification of the media
- Material name in German, English, French and Spanish
- Chemical formula, CAS No., hazard pictogram, signal word
- Risk phrases (H phrases), safety phrases (P phrases), as well as NFPA Code
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Protezione e conservazione |
| Include | Cannula irroratrice e stampa |
| Materiale | LDPE |
| N. per confezione | Confezione da 6 |
| Colore chiusura | Rosso |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Stretta |
| Altezza (sistema metrico) | 180 mm |
| Product Type | Spruzzetta |
| Vedi altri risultati |